Learn More
Abcam VHH Single Domain Anti-Rabbit IgG Fc, 250 uL
Code produit 32109611 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μL
Conditionnement:
250µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32109611 250 μL 250µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32109611 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab218695250uL
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Llama Monoclonal antibody, suitable for IHC-P, WB, ELISA, with 24 citations.
  • Host Species: Llama
  • Clonality: Monoclonal
  • Applications: IHC-P, WB, ELISA
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: Constituents: PBS, Sodium chloride
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification His Tag
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Applications ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone GD001
Conjugué Unconjugated
Formule Constituents: PBS, Sodium chloride
Expression Rabbit IgG
Espèces hôtes Llama
Méthode de purification Affinity purification His Tag
Quantité 250 μL
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Rabbit.
Espèces cibles Rabbit
Type de produit Monoclonal Antibody
Forme Liquid
Abrv de l’hôte Ll
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Rb
Molécule cible Rabbit IgG
Abrv de l’application validée IHC-P, WB, ELISA