missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abemaciclib, MedChemExpress

Code produit. 16417028
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16417028

Marque: Medchem Express HY16297A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Abemaciclib (LY2835219) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.

Abemaciclib (LY2835219) is a selective CDK4/6 inhibitor with IC50 values of 2 nM and 10 nM for CDK4 and CDK6, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Abemaciclib
CAS 1231929-97-7
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C27H32F2N8
Quantité 10 mg
Synonyme LY2835219
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (9.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=NC2=C(F)C=C(C3=NC(NC4=NC=C(CN5CCN(CC)CC5)C=C4)=NC=C3F)C=C2N1C(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 506.59
Poids de la formule 506.59
Pourcentage de pureté 99.06%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis