Learn More
Thermo Scientific™ Tubes de stockage à code-barres 2D et bouchon à vis ABgene™
Les tubes de stockage à bouchon à vis à code-barres 2D sont la solution idéale pour le stockage d’échantillons de grands volumes dans un vaste spectre de conditions de laboratoire jusqu’à -80°C.
718.00€ - 1385.00€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
Code-barres | 2D Barcode |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11992341
|
Thermo Scientific™
AB-1440 |
0,3 ml | 10 | N/A | |||||
10575340
|
Thermo Scientific™
AB-1389/1000 |
2 mL | 1 000/Carton |
1385.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 18-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Get the perfect solution for larger-volume sample storage in most laboratory conditions down to -80°C with Thermo Scientific™ ABgene 2D Barcoded Screw Cap Storage Tubes. Our team has a strong reputation for supporting both equipment and consumables, and can demonstrate simple ways to improve larger-volume sample management in your laboratory using our 2D barcoded screw cap storage tubes coupled with the Thermo Scientific line of 2D barcode readers.
A unique, permanent, 2D barcode is encapsulated onto the base of every tube for safe, secure identification and tracking of samples, while Thermo Scientific 2D barcode readers allow simple decoding and integration into existing databases or tracking systems.
Our team has a strong reputation for supporting both equipment and consumables, and can demonstrate simple ways to improve larger-volume sample management in your laboratory using our 2D barcode screw cap storage tubes coupled with the Thermo Scientific line of 2D barcode readers.
A unique, permanent, 2D barcode is encapsulated onto the base of every tube for safe, secure identification and tracking of samples, while Thermo Scientific 2D barcode readers allow simple decoding and integration into existing databases or tracking systems.
Suivi en toute sécurité
- Code-barres 2D visible même dans des conditions de laboratoires très défavorables
- Décodage instantané des code-barres 2D avec les divers lecteurs de code-barres 2D de la gamme Thermo Scientific ; lecture du tube à partir d’un fichier ou d’une base de données, ou intégration possible via diverses options d’exportation de données.
- Après le stockage des données, lecture du tube via le dispositif de recherche de la base de donnée permettant d'obtenir instantanément les informations concernant l'échantillon et d'identifier le contenu du tube.
Conception intelligente
- Gain précieux d’espace dans votre congélateur, grâce à un rack empilable innovant, au format microplaque de 48 tubes (6 x 8) au format de cryopréservation classique
- Référence en grille alphanumérique sur le portoir et le couvercle indiquant clairement l'emplacement du tube dans le portoir de tubes.
- Tubes à pas de vis externe, pour prévenir des contaminations.
- Fond de portoir ouvert permettant la lecture simultanée de tous les code-barres et une congélation / décongélation des produits plus rapide, pour un gain de temps appréciable.
- Portoir empilable et sécurisé garantissant la bonne organisation des échantillons dans le congélateur et facilitant le retrait des échantillons – contrairement aux boîtes de stockage en plastique ou en carton traditionnelles.
- Puits interne en V pour éliminer les volumes morts et améliorer la récupération d’échantillons
Contrôle qualité rigoureux
- Lecture individuelle de chaque tube, pour assurer la lisibilité du code-barres 2D.
- Vérification individuelle de chaque code-barres 2D pour garantir l’absence de doublons d’identification dans la base de données sur l’ensemble des tubes de stockage à code-barres 2D Abgene.
- Test d’absence de fuite pour chaque lot de tubes de stockage, pour assurer l’intégrité et la fiabilité des échantillons
Recommandé dans les cas suivants :
Récupération individuelle des échantillons ; Identification instantanée des échantillons ; Identification fiable des échantillons archivés ; Expédition sécurisée des échantillons ; Stockage des échantillons génomiques, des composés DMSO dissous ; Suivi des échantillons pendant un processus de fabrication.
Spécification
PP | |
2D Barcode | |
Stérile |