Learn More
Thermo Scientific™ Plaque PCR Thermo-Fast, 48 puits, transparente
Description
La plaque 48 puits à demi-jupe pour les applications de PCR et de qPCR est fournie dans un format pratique, ce qui permet de réduire le nombre d’échantillons. La demi-jupe rend la plaque plus rigide et permet d’obtenir un espace d’allots pour l’étiquetage et le codage à barres. Disponible en couleurs assorties, elle est compatible avec les pipettes multicanaux standard et les systèmes automatisés de manipulation des liquides. La plaque est scellable lorsqu’elle est utilisée avec des films adhésifs, des feuilles de métal ou des bandelettes de bouchons.
Points clés
- Son format pratique permet de réduire le nombre d’échantillons.
- La semi-jupe accroît la rigidité et permet l’étiquetage ou le codage par code-barres
- Scellable à l’aide de films adhésifs, de feuilles de métal et de barrettes de bouchons plats, ultra-transparents et bombés
- Volume des puits de 0,3 ml maximum (lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage)
Spécification
Spécification
| Code-barres | Aucun code-barres |
| Certifications/Conformité | Certifié sans RNase / DNase |
| Conditionnement | 50/plaque |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque PCR |
| À utiliser avec (équipement) | Thermocycleur |
| Type de jupe | Semi |
| Matériau | Polypropylène |
| Volume (métrique) du puits | 0,3 mL |
| Nbre de puits | 48 |
| Afficher plus |