Learn More
Thermo Scientific™ Plaques de stockage DeepWell en polypropylène Abgene™ 96 puits 2,2 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 11897612
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Vert
Type de puits:
Carré
Carrées
Conditionnement:
50 boîtes
Emballage individuel
Fit for Purpose:
Prêt pour la PCR
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 11897612
Marque: Thermo Scientific™ AB0788
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaques de stockage 2,2 ml DeepWell pour la culture ou le stockage de grands échantillons.
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100,000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Points clés
  • Conçu pour une récupération optimale des échantillons
  • Chaque puits carré est spécifiquement conçu avec une bordure d’étanchéité indépendante pour empêcher la contamination croisée
  • Fond en U (AB-0661) faciliter la récupération des échantillons grâce à la remise en suspension ou au fond conique (AB-0932)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Personnalisable
Certifications/Conformité Certifié sans RNase, ni DNase, ni ADN humain Conforme ANSI
Format 96 puits
Description 96-well Polypropylene Sample Processing & Storage Plates
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement 50 boîtes
Type de liaison PP à faible liaison
Gamme de produits Abgene
Couleur Naturel
Type de produit Plaque à puits
À utiliser avec (équipement) Thermoscelleuses ALPS, Multidrop Combi, centrifugeuses, congélateurs très faibles, manipulateurs de liquides
Matériau PP
Volume (métrique) du puits 2200 μl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 1900 μl
Stérilité Salle blanche
Traitement de surface Non traité
Type de puits Carrées
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
FCR max. 5000 x g
Nbre par carton 50
Nb par paquet 50
Quantité 50/carton
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Exempt de RNase Oui
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard