Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de stockage 0.8 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 10583215
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Naturel
Rouge
Conditionnement:
Emballage individuel
En vrac
Fit for Purpose:
Prêt pour la PCR
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10583215
Marque: Thermo Scientific™ AB0765/R
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Plaques de stockage 0.8 ml DeepWell pour applications de culture cellulaire ou de stockage d’échantillons.
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100,000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Rationalisez vos applications de biologie moléculaire grâce aux plaques de stockage et de test Thermo Scientific. Toutes les plaques sont fabriquées en salle blanche pour garantir une qualité biologie moléculaire. Notre large gamme de plaques en PP offre d’excellentes solutions pour le stockage d’échantillons et la configuration des dosages, facilitant la manipulation, le stockage ou le transport de dilutions et aliquotes. Toutes les plaques sont de format conforme à la norme ANSI pour compatibilité avec les systèmes automatisés. Pour faciliter davantage le stockage et le suivi, toutes les plaques sont disponibles avec l’option codage par code-barres personnalisable.
  • Volume des puits de 0.8 ml maximum lorsque les plaques sont utilisées avec des films de scellage adhésif ou de thermoscellage
  • Volume utile de 0.70 ml lorsque les plaques sont utilisées avec des bandes de bouchons pour plaques de stockage
  • Volume utile de 0.55 ml lorsque les plaques sont utilisées avec un tapis de scellage à 96 puits
  • Puits à fond conique pour faciliter le retrait des échantillons
Film de scellage compatible : adhésif et thermoscellage
Produit dangereux : Non
Force centrifuge max : 2000 g
Vol. max. (bouchon de scellage) : 0.7 ml
Vol. max. (film de scellage) : 0.8 ml
Vol. max. (tapis de scellage) : 0.55 ml
Conditions de stockage : Conditions ambiantes
Certifications
Certifié exempt d’ADN humain, de RNase et de DNase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Custom Barcoding Available
Certifications/Conformité Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant
Format 96 puits
Description Rouge
Array 8 x 12
Autoclavable Autoclavables
Conditionnement Emballage individuel
Type de liaison Low binding PP
Gamme de produits Abgene
Couleur Rouge
Type de produit Plaques de stockage en polypropylène
À utiliser avec (équipement) ALPS5000, ALPS3000, and ALPS50V Heat Sealers, Automated Liquid Handlers, Multidrop Combi, Centrifuges, Ultralow Freezers, Liquid Handlers
Matériau PP
Volume (métrique) du puits 800 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Cleanroom
Traitement de surface Non traité
Type de puits Rond
Exempt de DNase Oui
À utiliser avec (application) Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
Nbre par carton 50
Nb par paquet 1
État réglementaire For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Exempt de RNase Oui
Fit for Purpose Prêt pour la PCR
Plate Size ANSI/ SLAS Standard