Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de stockage DeepWell en polypropylène de 1,2 ml Abgene™ 96 Well
Description
Les microplaques en PP et les plaques DeepWell Thermo Scientific™ Abgene™ offrent une sécurité de stockage pour les dosages, les bibliothèques de composés ou le stockage d’échantillons pour une utilisation à long ou moyen terme. Les plaques de microtitration Abgene sont fabriquées selon des spécifications rigoureuses dans notre salle blanche de classe 100 000 selon la norme ISO 9001 et utilisent des résines de PP vierge de haute qualité médicale, qui garantissent la qualité et la performance des plaques de stockage. Conçues selon les normes ANSI, ces microplaques et plaques DeepWell sont compatibles avec une grande variété de manipulations automatisées de liquides pour des flux de travail à rendement élevé. Les plaques de stockage en PP sont proposées avec des puits à fond en U et en V, pyramidal, à broche, ainsi qu’avec une large gamme de volumes pour la plupart des applications.
Points clés
- Puits à fond rond pour optimiser la récupération d’échantillon ou à fond carré pour optimiser le volume d’échantillon dans un encombrement conforme aux normes ANSI
- Chaque puits possède un bord de scellage indépendant pour éviter toute contamination croisée
- Puits à fond en U particulièrement adaptés à la resuspension des échantillons
- PP (AB-1068, PS)
- Résistante au DMSO (100 %), à l’éthanol (100 %), à l’isopropanol (100 %)
- Adaptée à l’autoclavage (15 minutes à 121°C) ou à l’irradiation aux rayons gamma
- Options de scellage : Films adhésifs, films de thermoscellage, bouchons et bandes de bouchons pour plaques de stockage et tapis de scellage pour plaques de stockage
- Fabriquée en salle blanche
- Format conforme à la norme ANSI pour compatibilité avec les systèmes automatisés
Spécification
Spécification
| Code-barres | Custom Barcoding Available |
| Certifications/Conformité | Certified RNase, DNase, PCR Inhibitors, and human DNA Free. ANSI Compliant |
| Format | 96 puits |
| Description | Incluent des puits à fond en U pour une remise en suspension aisée des échantillons |
| Array | 8 x 12 |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Conditionnement | Emballage individuel |
| Type de liaison | Low binding PP |
| Gamme de produits | Abgene |
| Couleur | Noir |
| Afficher plus |