Learn More
Acide abiétique, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10108133 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10108133 25 g Flacon en verre 25g
10449310 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10108133 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173130250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 514-10-3
Formule moléculaire C20H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 302.46
Numéro MDL MFCD03423567
Clé InChI RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Synonyme abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
CID PubChem 10569
ChEBI CHEBI:28987
Nom IUPAC Acide (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-diméthyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophénanthrène-1-carboxylique
SMILES CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Abietic acid
Note relative au nom 85%
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Couleur Brun à jaune
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Cristaux et fragments
Plage de pourcentage du dosage 85%
Beilstein 09, II, 424
Merck Index 15, 7
Poids de la formule 302.45
Pourcentage de pureté ≥80%
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Abietic acid, tech.
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.