Learn More
Acide abiétique, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11369198 250mg 250mg
11379198 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11369198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042582.MD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
L’acide abiétique est utilisé pour fabriquer des gommes d’ester dans les laques, les vernis et les savons. Il est également utilisé dans les résonateurs métalliques et les plastiques. En outre, il est utilisé dans les instruments de musique pour les rendre moins glissants. Il agit en tant que précurseur de la synthèse des produits naturels. En plus de cela, il est utilisé pour débarrasser les circuits intégrés de leur revêtement époxy.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 514-10-3
Formule moléculaire C20H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 302.46
Numéro MDL MFCD03423567
Clé InChI RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Synonyme abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
CID PubChem 10569
ChEBI CHEBI:28987
Nom IUPAC Acide (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-diméthyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophénanthrène-1-carboxylique
SMILES CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Abietic acid
Point de fusion 148°C à 152°C
Couleur Jaune
Beilstein 2221451
Merck Index 14,7
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,petroleum ether,diethyl ether and ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 302.45
Pourcentage de pureté ≥90%
Quantité 250mg
Odeur Caractéristique
Forme physique Cristalline
Sensibilité Sensible à l’air
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Abietic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Abietic acid