Learn More
Acide abiétique, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379198 1 g 1g
11369198 250mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11379198 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042582.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
L’acide abiétique est utilisé pour fabriquer des gommes d’ester dans les laques, les vernis et les savons. Il est également utilisé dans les résonateurs métalliques et les plastiques. En outre, il est utilisé dans les instruments de musique pour les rendre moins glissants. Il agit en tant que précurseur de la synthèse des produits naturels. En plus de cela, il est utilisé pour débarrasser les circuits intégrés de leur revêtement époxy.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 514-10-3
Formule moléculaire C20H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 302.46
Numéro MDL MFCD03423567
Clé InChI RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Synonyme abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
CID PubChem 10569
ChEBI CHEBI:28987
Nom IUPAC Acide (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-diméthyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophénanthrène-1-carboxylique
SMILES CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Abietic acid
Point de fusion 148°C à 152°C
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Odeur Caractéristique
Forme physique Cristalline
Sensibilité Sensible à l’air
Beilstein 2221451
Merck Index 14,7
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,petroleum ether,diethyl ether and ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 302.45
Pourcentage de pureté ≥90%