Learn More
Acide abiétique, technique. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11303237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11303237 25 g 25g
11313237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11303237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13770.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 514-10-3 | C20H30O2 | 302.46 g/mol
L’acide abiétique est un précurseur utile pour la synthèse de divers produits naturels, dont les diterpènes et les stéroïdes.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide abiétique est un précurseur utile pour la synthèse de divers produits naturels, dont les diterpènes et les stéroïdes.
Solubilité
Soluble dans les alcools, l’acétone et les éthers
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. La température de stockage recommandée est comprise entre 2 et 8°C. Conserver sous gaz inerte. Sensible à l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 514-10-3
Formule moléculaire C20H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 302.46
Numéro MDL MFCD03423567
Clé InChI RSWGJHLUYNHPMX-ONCXSQPRSA-N
Synonyme abietic acid, sylvic acid, abietate, l-abietic acid, rosin acid, 7,13-abietadien-18-oic acid, kyselina abietova, kyselina abietova czech, unii-v3dhx33184, ccris 3183
CID PubChem 10569
ChEBI CHEBI:28987
Nom IUPAC Acide (1R,4aR,4bR,10aR)-1,4a-diméthyl-7-propan-2-yl-2,3,4,4b,5,6,10,10a-octahydrophénanthrène-1-carboxylique
SMILES CC(C)C1=CC2=CC[C@@H]3[C@](C)(CCC[C@@]3(C)C(O)=O)[C@H]2CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Abietic acid
Beilstein 2221451
Merck Index 14,7
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols,acetone and ethers
Poids de la formule 302.45
Pourcentage de pureté 75%
Qualité Technique
Quantité 25 g
Odeur Caractéristique
Sensibilité Sensible à l’air