Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate d’abiraterone
Code produit. 17221272 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 17221272
Marque: Thermo Scientific Chemicals 466730010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154229-18-2
Formule moléculaire C26H33NO2
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétate d’abiraterone
Quantité 1 g
Point de fusion 147,0°C
Poids de la formule 391,55
Clé InChI UVIQSJCZCSLXRZ-HMMZIKKISA-N
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)C3CC[C@@]4(C)C(CC=C4C4=CC=CN=C4)C3CC=C2C1
Nom IUPAC (7S,9aR,11aS)-9a,11a-dimethyl-1-(pyridin-3-yl)-3H,3aH,3bH,4H,6H,7H,8H,9H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl acetate
Poids moléculaire (g/mol) 391.56