Learn More
Abiratérone, Mikromol™
Code produit 18022940
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18022940 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18022940 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3294.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Abiratérone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Abiraterone
CAS 154229-19-3
Noms d’analytes ou de composants Abiraterone
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C24 H31 N O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Abiraterone, CB 7598, (3beta)-17-(3-Pyridinyl)androsta-5,16-dien-3-ol, 17-(3-Pyridinyl)-androsta-5,16-dien-3beta-ol
Formule InChI InChI=1S/C24H31NO/c1-23-11-9-18(26)14-17(23)5-6-19-21-8-7-20(16-4-3-13-25-15-16)24(21,2)12-10-22(19)23/h3-5,7,13,15,18-19,21-22,26H,6,8-12,14H2,1-2H3/t18-,19-,21-,22-,23-,24+/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2c5cccnc5
Nom IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-17-piridin-3-il-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 349.51
Quantité 250 mg
Poids de la formule 349.2406 g/mol