missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Sonde CEN2q (DEAC) FISH

Code produit. 16062595
Click to view available options
Quantité:
20 μl
Conditionnement:
20µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16062595

Marque: Abnova™ FC0019.20uL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Includes

Tampon d’hybridation FISH (80 μl)

Sondes FISH marquées comme marqueurs chromosomiques pour la technique d’hybridation in situ fluorescente.

La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).

Avantages

  • Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
  • Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
  • Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
  • Rapport signal-bruit élevé
  • Réactivité croisée faible

Spécification

Contenu et stockage Stockage à 4°C dans l’obscurité.
Marqueur ou colorant DEAC
À utiliser avec (application) Hybridation fluorescente in situ (cellule)
Comprend Tampon d’hybridation FISH (80 uL)
Site 2q11.2
Sonde CEN2q
Type de produit Sonde FISH CEN2q (DEAC)
Quantité 20 μl
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis