Learn More
Abnova™ Colorant fluorescent Streptavidine 488-I
Description
Les conjugués de colorant fluorescent 488-I sont significativement plus lumineux que les conjugués de fluorescéine et beaucoup plus photostables. De plus, la fluorescence du colorant fluorescent 488-I n’est pas affectée par un pH compris entre 4 et 10. Par rapport à Alexa Fluor 488, le colorant fluorescent 488-I d’un isomère unique présente une plus grande pureté, ce qui améliore la cohérence des performances d’un lot à l’autre. Idéal pour le marquage par le biais de la Streptavidine pour l’imagerie par fluorescence et d’autres analyses biochimiques basées sur la fluorescence. Pour la plupart des applications par streptavidine fluorescente, une concentration de 1 à 20 g/ml est suffisante. La dilution optimale de travail doit être déterminée par l’utilisateur final.
- Équivalent spectral : Alexa Fluor 488, Cy2, DyLight 488, FITC
- Coefficient d’extinction molaire : ≥70 000 M-1cm-1
- Excitation (max.) : 491 nm
- Émission (Max) : 514 nm
- Solubilité : Eau
- Tampon de stockage : Eau
Application : Conjugué
Stockage recommandé : Stocker dans un environnement sec à -20 °C, à l’abri de la lumière.
Spécification
Spécification
| Description | Fluorescence Dye 488-I with Streptavidin conjugate. Fluorescence Dye 488-I conjugates are significantly brighter than fluorescein conjugates and much more photostable. Additionally, the fluorescence of Fluorescence Dye 488-I is not affected by pH between 4-10. Compared to Alexa Fluor 488, “Fluorescence Dye 488-I of single isomer has much hihger purity, bringing better performance consistancy from batch to batch. |
| À utiliser avec (application) | Conjugué |
| Quantité | 200 μg |
| Type de produit | Streptavidine fluorescente 488-I |
| Équivalence | Alexa Fluor 488, Cy2, DyLight 488, FITC |
| Tampon de stockage | Eau |
| Contenu et stockage | Stocker le produit dans un environnement sec à -20°C, à l’abri de la lumière. Ajouter du ddH2O avec 0,1 % de BSA dans le flacon pour obtenir une solution mère de 1 mg/ml. Cette solution reconstituée reste stable pendant 2 mois lorsqu’elle est stockée en présence d’azide de sodium 2 mM et à l’abri de la lumière à 4°C. Pour un stockage plus long, diviser la solution reconstituée en aliquotes à usage unique ou ajouter un volume égal de glycérol sans aliquotage et la protéger de la lumière à -20°C. |
| Marqueur ou colorant | Streptavidine fluorescente 488-I |
| Émission | 514 |
| Excitation | 491 |
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO).