Learn More
Abnova™ Colorant fluorescent Phalloïdine 594-I
Description
Les biomolécules conjugués au colorant fluorescent 594-I présentent peu de chevauchement spectral avec les conjugués fluorescents verts et peuvent être efficacement excités par la ligne de 568 nm du laser Ar-Kr et par la ligne de 594 nm du laser orange He-Ne. Idéal pour le marquage par phalloïdine pour l’imagerie par fluorescence et d’autres analyses biochimiques basées sur la fluorescence.
- Équivalent spectral : Alexa Fluor 594, DyLight 594, Texas Red
- Coefficient d’extinction molaire : ≥80 000 M-1cm-1
- Excitation (max.) : 592 nm
- Émission (Max) : 614 nm
- Solubilité : DMSO
- Tampon de stockage : DMSO
Application : Conjugué
Stockage recommandé : Stocker dans un environnement sec à -20 °C, à l’abri de la lumière.
Spécification
Spécification
| Description | Fluorescence Dye 594-I with Phalloidin conjugate. Biomolecules conjugated to Fluorescence Dye 594-I exhibit little spectral overlap with green-fluorescent conjugates, and can be efficiently excited by 568nm line of Ar-Kr laser and by the 594nm line of orange He-Ne laser. |
| À utiliser avec (application) | Conjugué |
| Quantité | 300 réactions |
| Type de produit | Colorant fluorescent 594-I Phalloïdine |
| Suffisant pour | 300 réactions |
| Équivalence | Alexa Fluor 594, DyLight 594, Texas Red |
| Tampon de stockage | DMSO |
| Contenu et stockage | Stocker le produit dans un environnement sec à -20°C, à l’abri de la lumière. |
| Marqueur ou colorant | Colorant fluorescent 594-I Phalloïdine |
| Émission | 614 |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche (RUO).