Learn More
Abnova™ Kit de dosage de lipase
Utilisé pour mesurer l’activité et l’étude fonctionnelle de la lipase
Spécification
| Méthode de détection | Colorimetric |
|---|---|
| Type | Lipase Assay Kit |
Includes:
- Lipases assay buffer, 25mL
- OxiRed probe (in DMSO), 0.2mL
- Enzyme mix (lyophilized), 1 vial
- Lipase substrate, 0.4mL
- Glycerol standard (100mM), 0.2mL
- Lipase positive control (lyophilized), 1 vial
Spécification
| Colorimetric | |
| Lipase Assay Kit |