Learn More
Abnova™ Kit ELISA pour IgG du virus varicelle-zona
ELISA en phase solide indirecte pour la mesure quantitative des auto-anticorps de classe IgG contre le virus varicelle-zona
Spécification
| Méthode de détection | Colorimétrique |
|---|---|
| Type de produit | Kit ELISA pour IgG du virus varicelle-zona |
| Contenu et stockage | Conserver à 4deg;C dans un lieu sec à l’abri de la lumière. |
Includes:
- 8-well break-away strips coated with specific antigen, 96 (8 x 12) wells
- Standard A 60 mIU (international (mili-) units), r.t.u., Ready to use, 1.3mL
- Standard B 200 mIU, Ready to use, 1.3mL
- Standard C 500 mIU, Ready to use, 1.3mL
- Standard D 1500 mIU, Ready to use, 1.3mL
- Standard E 10000 mIU, Ready to use, 1.3mL
- Anti-human IgG antibodies labelled with horseradish peroxidase, Ready to use, (Px-conjugate), 15mL
- Wash buffer, 10x concentarted, 125mL
- Dilution buffer, Ready to use, 125mL
- Chromogenic substrate (TMB substrate), Ready to use, 15mL
- Stop solution, Ready to use, 15mL
- Sealable pouch for unused strips, 1 piece
Spécification
| Colorimétrique | |
| Kit ELISA pour IgG du virus varicelle-zona | |
| Conserver à 4deg;C dans un lieu sec à l’abri de la lumière. |