Learn More
Hanna Instruments™ Mini-agitateurs magnétiques compacts, plastique ABS
Code produit. 10064090
Click to view available options
Modèle:
HI 180
Couleur:
Bleu clair
Jaune clair
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10064090
Marque: Hanna Instruments™ HI180E2
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponible en plusieurs couleurs, facilement reconnaissables sur les paillasses encombrées. Les mini-agitateurs magnétiques compacts Hanna Instruments™, en plastique ABS, constituent une gamme de mini-agitateurs magnétiques fiables et peu coûteux qui sont légers, compacts et faciles à manipuler.
Les agitateurs magnétiques de la gamme HI80 sont compacts et légers, ce qui permet une manipulation aisée en laboratoire. L’espace limité sur les paillasses de laboratoire n’est plus un problème grâce à ces agitateurs colorés peu encombrants. Plusieurs agitateurs peuvent être sur la paillasse en même temps, les couleurs différentes aident à reconnaître les échantillons. Les voyants LED garantissent aux utilisateurs que l’agitateur fonctionne, tandis que le revêtement en plastique durable résiste aux effets nocifs des produits chimiques déversés. 
  • Moulés en plastique ABS dans différentes couleurs pour aider à identifier les échantillons sur une paillasse encombrée
  • La commande de vitesse électronique est variable, de 100 à 1 000 tr/min.
  • Le limiteur automatique de vitesse à rappel visuel Speedsafe™ évite les accidents et les dommages causés à l’agitateur si la charge est retirée pendant l’agitation
  • Option économique pour les utilisateurs qui ne veulent pas engager de frais supplémentaires pour un élément chauffant
Garantie
2 ans
Spécification
Vitesse 100 à 1 000 tr/min
Matériau de la plaque supérieure Plastique ABS
Capacité 1 L
Tension 230/100 - 120/100 V
Diamètre (métrique) 137 mm
Hauteur (métrique) 51 mm
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Garantie et services 2 ans
Couleur Vert
Comprend Micro-barreau d’agitation et instructions
Modèle HI 180
Plage de températures (métrique) 0°C à 50°C
Type Mini-agitateur magnétique compact
Poids (impériale) 1,4 lb
Poids (métrique) 640 g