Learn More
Fisherbrand™ Distributeur de film de scellage pour Parafilm™
Découpe et distribue le film en toute sécurité. Le distributeur de film de scellage Fisherbrand™ Parafilm™ est fourni avec deux lames de coupe de sécurité.
74.20€ - 138.00€
Spécification
Type de produit | Distributeur de film de protection |
---|---|
Longueur (impériale) | 6.7 in. |
Longueur (métrique) | 171 mm |
Largeur (impériale) | 4.7 in. |
Largeur (métrique) | 120 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11865993
|
Fisherbrand™
|
Vert |
74.20€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11875993
|
Fisherbrand™
|
Rouge |
83.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11350040
|
Fisherbrand™
|
Bleu |
138.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Distributeur en plastique ABS conçu avec une lame de sécurité qui glisse et coupe sans danger pour les doigts.
- Fourni avec deux lames de coupe facilement interchangeables.
- Le distributeur contient un ou deux rouleaux de 50 mm (2 pouces) ou un rouleau de 100 mm (4 pouces)
Spécification
Distributeur de film de protection | |
171 mm | |
120 mm | |
156 mm | |
ABS | |
1 | |
2 lames de découpe |
6.7 in. | |
4.7 in. | |
6.1 in. | |
Rouleaux de 1 x 100 mm ou rouleau de 2 x 50 mm | |
Freestanding | |
Hinged Lid | |
1 de chaque |