Learn More
Multiroir Controlec™ Unité de stockage ABS avec tiroirs amovibles et inclinables
Code produit. 15198042
Code produit. 15198042
Marque: Multiroir Controlec™ 50005
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Accédez facilement aux produits stockés grâce à l’unité de stockage ABS Multiroir Controlec™ avec tiroirs amovibles et inclinables. Cette unité dispose d’un plateau inclinable avec une ouverture avant qui s’ouvre à 45° et permet une manipulation facile et rapide des produits stockés.
ulliMatériau ABS hautement résistant/liliUnité beige/liliCouleur du tiroir : transparent/liliOuverture avant à 45deg;/liliPlateau inclinable avec ouverture avant permettant une manipulation facile et rapide des produits stockés./liliCinq tiroirs ABS résistants aux chocs/li/ul
Spécification
Couleur Beige, transparent
Matériau ABS
Forme Rectangulaires
Comprend (5) Tiroir
Type de produit Portoir
Dimensions (L x l x H) 600 x 133 x 164 mm
Longueur (métrique) 600 mm
Largeur (métrique) 133 mm
Hauteur (métrique) 164 mm
Hauteur (métrique) intérieure 105/146 mm