Learn More
Testo™ Thermomètre 720
Code produit. 10412542
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10412542
Marque: Testo™ 0560 7207
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
S’adapte aux capteurs raccordables en option pour mesurer les températures de surface, d’air et d’immersion. Le thermomètre 720 Testo™ répond à une variété de besoins spéciaux en laboratoire et dans l’industrie.
  • Port pour une sonde avec DTR (détecteur de température à résistance) ou NTC
  • Large gamme de capteurs en option pour répondre aux besoins individuels
  • Seuils définis par l’utilisateur
  • Alarme sonore
  • Accessoires en option pour une adaptation individuelle (p. ex., la protection contre les milieux agressifs pour une utilisation en laboratoire)
Spécification
Autonomie de la batterie 70 heures
Type de batterie Bloc de 9 V
Précision ±0,2°C
Largeur (métrique) 64 mm