Learn More
Testo™ Thermo-hygromètre 625
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
–200°C à +1370°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Mesure la température de l’air et l’humidité relative
- Calcule le point de rosée et la température de thermomètre mouillé
- Affichage des valeurs min et max, fonction de maintien, mode de mise hors tension
- Humidimètre longue durée intégré pour une qualité durable
Spécification
Spécification
| Type | Thermo-hygromètre |
| Taux d’humidité | 0 à 100% |
| Résolution | 0,1°C |
| Précision | Humidité : ±2,5 % HR (5 à 95 % HR) |
| Plage de températures (métrique) | –200°C à +1370°C |
| Précision de la température | NTC : -10 à +60°C ; TC Type K (NiCr-Ni) : -200 à +1370°C |
| Matériau | ABS |