Learn More
Multiroir Controlec™ Plateaux inclinables pour unité de stockage ABS
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
62 x 600 x 77 mm
91 x 600 x 113 mm
168 x 600 x 207 mm
197 x 600 x 240 mm
299 x 600 x 353 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliL’unité de stockage est empilable/liliMatériau du plateau inclinable : ABS/liliPlateaux inclinables de différentes tailles/li/ul
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Matériau | ABS |
| Forme | Rectangulaires |
| À utiliser avec (équipement) | Unité de tiroir amovible inclinable |
| Type de produit | Bac à bascule |
| Dimensions (L x l x H) | 168 x 600 x 207 mm |
| Longueur (métrique) | 168 mm |
| Largeur (métrique) | 600 mm |
| Hauteur (métrique) | 207 mm |