Learn More
Testo™ Thermomètre et humidimètre 635-2
Code produit. 10047792
Click to view available options
Résolution de la température:
0,1°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10047792
Marque: Testo™ 0563 6352
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Capable de mesurer l’humidité et la température de différents types de matériaux, surfaces et environnements. Le thermomètre et humidimètre 635-2 Testo™ fonctionne avec une large gamme de capteurs en option.
  • Capteurs en option pour les mesures d’humidité / de température / de point de rosée sous pression / de pression absolue
  • 2 capteurs enfichables et 3 capteurs sans fil
  • Mémoire de très grande taille pouvant contenir jusqu’à 10 000 lectures
  • Câble USB
  • Logiciel PC pour l’enregistrement et l’archivage des données de mesure
Spécification
Taux d’humidité 0 à 100%
Résolution 0,1 % hr
Précision NTC : ±0,2°C (−25-74,9°C), K TC : ±0,3°C (−60-60°C)
Plage de températures (métrique) NTC : -40 ; -150°C, K TC -200 à 1370°C
Matériau ABS/TPE/Métal
Résolution de la température 0,1°C
Dimensions (L x l x H) 220 x 74 x 46 mm
Poids (métrique) 428 g