Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute Blue QPCR Mix, SYBR Green, fluorescein
Code produit. 11882163
Click to view available options
Nbre de réactions:
1600 réactions
400 réactions
Conditionnement:
1600 réactions
400 réactions
Code produit. 11882163
Marque: Thermo Scientific™ AB4219B
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Intègre un colorant bleu inerte pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le master mix rapidement, facilement et de façon infaillible.
Les mélanges Thermo Scientific ABsolute Blue qPCR SYBR Green sont des master mixes optimisés 2X pour la chimie SYBR Green. Les master mixes incorporent un colorant inerte bleu pour améliorer de manière significative le contraste entre le réactif et le plastique, ce qui permet de vérifier le mélange maître en distribuant rapidement, facilement et de manière infaillible. Les mélanges qPCR ABsolute Blue comprennent l’enzyme de démarrage à chaud Thermo-Start Taq pour offrir une sensibilité accrue.
Amplification d'ADN par qPCR
• Visualisation, sensibilité et flexibilité ABsolues!
• Formulations pour résultats optimisés quelle que soit la plateforme QPCR utilisée
• Unique, colorant bleu inerte facilitant le pipetage précis de faibles volumes et validant l'ajout du mélange réactionnel. Idéal pour plaques blanches: ces plaques augmentent la transmission de la fluorescence et améliorent la répétabilité
• Mais la difficile visualisation des réactifs limite souvent leur utilisation. Tous Master Mix avec dTTP s'incorporant plus facilement que le dUTP, augmentant l'efficacité et réduisant le temps de réaction. Q-PCR: Avec polymérase hot
• Start Thermo-Start pour spécificité accrue, descriptif détaillé sur demande
• ABsolute Blue QPCR Master Mix
• Avec SYBR™ Green et fluorescéine
• Tous les kits SYBR au même prix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 2X
Contenu et stockage Contains:
• 16 x 1.25 mL ABsolute Blue QPCR SYBR Green Fluorescein Mix (2X)
Sufficient for 1600 x 25 μL reactions.
Store at -20°C
Méthode de détection SYBR
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Polymérase ADN polymérase Taq
Vitesse de réaction Étalon
À utiliser avec (équipement) Biorad Icycler iQ, BioRad MyiQ, BioRad iQ5
Gamme de produits Bleu ABsolute
Type de produit Master Mix SYBR PCR en temps réel
Suffisant pour 1600 réactions de 25 μl chacune
À utiliser avec (application) PCR en temps réel (qPCR), Genotyping, siRNA Validation
Compatibilité Cycleurs qPCR
Nbre de réactions 1600 réactions
Type d’échantillon ADN, ADNdb
Volume 16 x 1,25 mL