Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, SYBR Green, ROX
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le mélange 2X qPCR SYBR Green Mix contient des niveaux optimaux de colorant SYBR Green I actif et de l’ADN polymérase Thermo-Start fournis dans un tampon de réaction exclusif qui permet la détection de cibles à faible nombre de copies.
Les mélanges ABsolute qPCR SYBR Green Mix se déclinent en plusieurs versions : concentration élevée de colorant de référence ROX, faible concentration de colorant ROX, fluorescéine ou absence de colorant de référence. Un mélange Master Mix optimisé pour les instruments capillaires est également disponible.
- Spécificité & haute sensibilité - Les Master Mixes contiennent l’enzyme de démarrage à chaud brevetée ADN polymérases Thermo-Start
- Tampon optimisé contenant SYBR Green
- Reproductibilité - Tous les Master Mixes subissent un contrôle de la qualité afin d’assurer la cohérence entre les lots
- Large plage dynamique
Spécification
Spécification
| Concentration | 2X |
| Contenu et stockage | Contenu : • Mélange vert ROX QPCR SYBR ABsolute de 16 x 1,25 ml (2X) • 100 μl de MgCl2 (1M) Suffisant pour 1 600 réactions de 25 µl. Stockage à -20°C |
| Méthode de détection | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Élevé |
| Méthode PCR | qPCR |
| Polymérase | ADN polymérase Taq |
| Vitesse de réaction | Étalon |
| À utiliser avec (équipement) | Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™ |
| Gamme de produits | ABsolute |
| Type de produit | Master Mix SYBR PCR en temps réel |
| Afficher plus |