Learn More
New Pig™ Absorbent Drip Pan
Code produit. 15340915
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité (impériale):
18 gal.
Conditionnement:
24 pièces
Code produit. 15340915
Marque: New Pig™ 2410PP
Il en reste null
Spécification
Certifications/Conformité CERCLA, OSHA Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200
Couleur Black/Gray
Capacité (impériale) 18 gal.
Matériau Polypropylene
Type Absorbent Drip Pan
À utiliser avec (application) Oils, Coolants, Solvents, Water
Quantité d’emballage 24/Pk.
Dimensions (L x l x H) 27 x 27 x 8 cm
Longueur (métrique) 27 cm
Hauteur (métrique) 8 cm
Poids (métrique) 10.3 kg
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.