missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ ABT 737

Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
ABT 737 is a high affinity Bcl-2 family inhibitor (Ki ≤ 1nM for Bcl-XL, Bcl-2 and Bcl-w). BH3 mimetic; triggers Bax/Bak-mediated apoptosis. Exhibits cytotoxicity in lymphoma cell lines overexpressing bcl-2 (EC50 < 1 μM) and multiple myeloma cells (IC50 = 5-15 μM). Induces apoptosis in patient-derived CLL cells. Promotes regression of SCLC tumors in a mouse xenograft model. Synergizes with certain other anticancer agents.
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 mg |
| Formule moléculaire | C42H45ClN6O5S2 |
| Poids de la formule | 813.43 |
| Type de produit | Inhibitor |
| Pureté | 98% |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu