missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ ABT 737
GREENER_CHOICE

Code produit. 18738876
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 18738876

Marque: Tocris Bioscience™ 6835/10

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Bcl-2 family inhibitor; mimics BH3 and induces apoptosis in cancer cell lines

ABT 737 is a high affinity Bcl-2 family inhibitor (Ki ≤ 1nM for Bcl-XL, Bcl-2 and Bcl-w). BH3 mimetic; triggers Bax/Bak-mediated apoptosis. Exhibits cytotoxicity in lymphoma cell lines overexpressing bcl-2 (EC50 < 1 μM) and multiple myeloma cells (IC50 = 5-15 μM). Induces apoptosis in patient-derived CLL cells. Promotes regression of SCLC tumors in a mouse xenograft model. Synergizes with certain other anticancer agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Quantité 10 mg
Formule moléculaire C42H45ClN6O5S2
Poids de la formule 813.43
Type de produit Inhibitor
Pureté 98%
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis