Learn More
Brady™ Adaptateurs CA
Description
- 800747: AC Adapter Europe (for ABC or KEY printers).
- 710612: Accessory for the BMP™41/51/53/61/71 Label Printers.
- 710613: Accessory for the BMP™51/53 Label Makers.
Spécification
Spécification
| Type de produit | AC Adapter |
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | BMP41 Label Printer, BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer, BMP61 Labeling System, BMP71 Label Printer, BradyPrinter M611, BMP41 Label Printer |
| Description | Adaptateur secteur - Europe 220V |
| Quantité | 1 pièce |
| Tension | 220 V |
| Alternate Part Number | M41/50/61/71/611-AC-BC-EU |