Learn More
Tocris Bioscience™ Acarbose
GREENER_CHOICE
Code produit. 18075372
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Code produit. 18075372
Marque: Tocris Bioscience™ 2673/10
Glucosidase α inhibitor (intestinal)
Inhibitor of intestinal α-glucosidase (IC50 = 11 nM). Antidiabetic; inhibits the hydrolysis of complex carbohydrates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56180-94-0
Formule moléculaire C25H43NO18
Spécification
Nom chimique ou matériau Acarbose
Quantité 10 mg
Poids de la formule 645.25
Pureté >98%
Poids moléculaire 645.608