Learn More
BINDER™ Port d’accès
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Taille du port:
30 mm
50 mm
100 mm
Ports:
1 au sommet
1 du côté droit
1 du côté gauche
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Round access port with silicone plug
- Choose between 30, 50, or 100 mm plug
- Available on left, right, or top of the chamber
- For use with KB65, KB130, KB260, KB470, KB720, and KB 1060
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | KB 65, KB 130, KB 260, KB 470, KB 720, KB 1060 |
| Matériau | Silicone |
| Type | Access Port |
| Ports | 1 du côté gauche |
| Taille du port | 30 mm |