Learn More
BINDER™ Port d’accès avec bouchon en silicone
Code produit. p-7228836 Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
Ports:
Position droite
Position gauche
Position supérieure
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17874431
Marque: BINDER™ 80122198
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Port d’accès avec bouchon en silicone pour les chambres de séchage et de chauffage de série FP Avantgarde.Line avec un choix de port d’accès supérieur, droit ou gauche.
  • Accessoire pour les chambres de séchage et de chauffage de la série FP Avantgarde.Line
Spécification
À utiliser avec (équipement) BINDER Series FP Avantgarde.Line Drying and Heating Chambers
Type Port d’accès
Type de bouchon Silicone
Ports Position gauche
Diamètre (impériale) 0.4 in.
Diamètre (métrique) 10 mm