Learn More
BINDER™ Port d’accès de droite (50 à 125 mm)
S’utilise avec : Unités BINDER série BD
Marque: BINDER™ 8012-0050
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.32000kg
Description
- Pour une utilisation sur le côté droit
- Inclut une prise en silicone
- À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Port d’accès équipé d’un obturateur en silicone - 50 mm, droite | |
Accessoire ; Port d’accès | |
50 mm |
Chambres BINDER série BD | |
Bouchon en silicone |