Learn More
Brady™ Accessoires pour imprimantes d’étiquettes BMP™21
Code produit. 11503864
Click to view available options
Type de produit:
Aimant
Batterie rechargeable Li-ION
Mallette de transport rigide
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Code produit. 11503864
Marque: Brady™ 110891
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Accessoires à utiliser avec les imprimantes d’étiquettes portatives BMP21
  • AC Adapter: Convenient accessory for powering the BMP-21 Portable Label Printer without “AA” batteries
  • Hardside Carrying Case: Protects the label printer when transporting
  • Magnet Only Accessory: Allows you to attach label printer to panels, I-beams and any other magnetic-receptive surface during use or storage
  • Multifunctional Accessory: With additional options for carrying and operating the labeler, and a built-in flashlight for creating labels in dark spaces, this multifunctional tool is the ideal solution for fast, efficient labeling
Spécification
Type de produit Aimant
À utiliser avec (équipement) BMP21 Label Printer
Largeur (impériale) 5.2 in.
Hauteur (impériale) 4.1 in.
Hauteur (métrique) 10.41 cm
Quantité 1 Ea.