Learn More
Brady™ Accessoires pour imprimantes d’étiquettes BMP™21
Click to view available options
Type de produit:
Aimant
Batterie rechargeable Li-ION
Mallette de transport rigide
Conditionnement:
1 BX
1 pièce
Description
- AC Adapter: Convenient accessory for powering the BMP-21 Portable Label Printer without “AA” batteries
- Hardside Carrying Case: Protects the label printer when transporting
- Magnet Only Accessory: Allows you to attach label printer to panels, I-beams and any other magnetic-receptive surface during use or storage
- Multifunctional Accessory: With additional options for carrying and operating the labeler, and a built-in flashlight for creating labels in dark spaces, this multifunctional tool is the ideal solution for fast, efficient labeling
Spécification
Spécification
| Type de produit | Aimant |
| À utiliser avec (équipement) | BMP21 Label Printer |
| Largeur (impériale) | 5.2 in. |
| Hauteur (impériale) | 4.1 in. |
| Hauteur (métrique) | 10.41 cm |
| Quantité | 1 Ea. |