Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour rouleau pour flacons/tubes
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Utilisez les accessoires Thermo Scientific™ pour rouleau pour flacons / tubes afin d’optimiser la flexibilité et les performances.
Spécification
Spécification
| Dimension du tube | 15 mL |
| Type de produit | Joint torique pour tube de 15 ml |
| Dimensions (L x l) | 13,2 x 2,65 mm (0,52 x 0,1 in) |
| Description | Joint torique pour tube de 15 ml (boîte de 20) 23,5 x 3,55 mm 0,93 x 0,14 po |
| À utiliser avec (équipement) | Rouleau pour flacons / tubes |