Learn More
Sartorius Accessoires pour systèmes Combisart™ : Bouchons percés
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Dimensions:
40 à 45 mm
53 à 60 mm
Diamètre (métrique) du trou:
0,95 cm
1,1 cm
1,4 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
14-555-818
- Pour les supports en verre de 25 mm
- Conicité, 40 à 45 mm
- Diamètre d’alésage : 11 mm
- À utiliser avec un porte-filtre en verre de 25 à 30 ml et le flacon d’aspiration 16672
- Conicité, 53 à 60 mm
- Diamètre d’alésage, 11 mm
- À utiliser avec un entonnoir en verre de 50 à 250 ml et un flacon d’aspiration 16672 de 2 L
- Conicité : de 53 à 60 mm
- Diamètre d’alésage, 14 mm
- À utiliser avec les supports en acier inoxydable 16201, 16219, 16220 et le flacon d’aspiration 16672 de 2 L
- Conicité, 53 à 60 mm
- Diamètre d’alésage, 9,5 mm
- Pour les supports en verre de 47 à 50 mm
- Conicité, 40 à 45 mm
- Diamètre d’alésage, 14 mm
- Silicone
- Flacon d’aspiration 16672 de 2 L
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) du trou | 1,4 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Supports en verre de 47 à 50 mm |
| Dimensions | 40 à 45 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Light Tan |
| Diameter (Metric) Bottom | 40 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 45 mm |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Bouchon percé |
| Stérilité | Non stérile |