Learn More
Thermo Scientific™ Bain sec numérique de chauffage et de refroidissement, bloc pour microtubes
Code produit. p-6095343 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
No. of Places:
6
12
15
16
20
24
30
35
48
Dimension du tube:
Microtube de 0.5 ml
Microtube de 1.5 ml
Tube de 10 mm de diamètre
Tube de 12 mm de diamètre
Tube de 13 mm de diamètre
Tube de 15 mm de diamètre
Tube de 16 mm de diamètre
Tube de 18 mm de diamètre
Tube de 20 mm de diamètre
Tube à centrifuger de 15 ml
Tube à centrifuger de 50 ml (grand)
Tube à centrifuger de 50 ml (petit)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15258884
Marque: Thermo Scientific™ 88880129
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces accessoires pour optimiser les performances de votre bain de refroidissement numérique Thermo Scientific™.
Utilisez les accessoires Thermo Scientific™ pour bain numérique de chauffage et de refroidissement afin d’optimiser la flexibilité et la performance.
  •  Garantie : 2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 0,5 ml (tube)
Éclairage DEL
No. of Places 48
Type Bloc
Dimension du tube Microtube de 0.5 ml
Dimensions (L x l x H) 3 × 3.9 × 1.6 in (76.5 × 98 × 41 mm)
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.