Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour plaque chauffante Fisherbrand™ Isotemp RT et agitateurs pour plaque chauffante RT Basic et Advanced
Code produit. 15386607 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type:
Bain-marie
C-5, support de pinces (corps en PP, 12 mm de diamètre)
Pince à 3 broches (prise de 60 mm)
Sonde de température (PT100, capteur connecteur SN-8-4)
Sonde de température (PT100, classe A, 400  C)
Tige de support (12 mm de diamètre, 400 mm, M10)
Écran de protection transparent (PC)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15386607
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez la souplesse et la performance
Accessoires pour plaque chauffante Fisherbrand™ Isotemp RT et agitateurs pour plaque chauffante RT Basic et Advanced Optimisez la souplesse et la performance
  • Accessoire à utiliser avec les plaques chauffantes RT et les agitateurs pour plaque chauffante RT Basic et Advanced
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) pour l’agitateur chauffant Isotemp RT Advanced
Type Tige de support (12 mm de diamètre, 400 mm, M10)