Learn More
Fisherbrand™ Accessoires pour plaque chauffante Fisherbrand™ Isotemp RT et agitateurs pour plaque chauffante RT Basic et Advanced
Optimisez la souplesse et la performance
11.25€ - 153.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | pour l’agitateur chauffant Isotemp RT Advanced |
---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15386607
|
Fisherbrand™
|
Tige de support (12 mm de diamètre, 400 mm, M10) |
48.10€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15376607
|
Fisherbrand™
|
Écran de protection transparent (PC) |
21.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15366607
|
Fisherbrand™
|
Bain chauffant |
45.40€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15336617
|
Fisherbrand™
|
Sonde de température (PT100, capteur connecteur SN-8-4) |
117.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15356617
|
Fisherbrand™
|
Pince à 3 broches (prise de 60 mm) |
16.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15346617
|
Fisherbrand™
|
C-5, support de pinces (corps en PP, 12 mm de diamètre) |
11.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15366617
|
Fisherbrand™
|
Sonde de température (PT100, classe A, 400 C) |
153.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Accessoires pour plaque chauffante Fisherbrand™ Isotemp RT et agitateurs à plaque chauffante RT Basic et Advanced. Optimisez la souplesse et la performance
- Accessoire à utiliser avec les plaques chauffantes RT et les agitateurs pour plaque chauffante RT Basic et Advanced
Specifications
pour l’agitateur chauffant Isotemp RT Advanced |