Learn More
Agilent BioTek Accessoires pour imageur de cellules vivantes automatisé Lionheart FX
Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
Type de produit:
Adaptateur pour flacon T25
Chambre d’humidité avec recharge rapide des gaz
Couvercle de contrôle de l’environnement
Insert de flacon T75 en U
Insert de microplaque de rechange/porte-plaque
Insert de stade de flacon T75
Pointe d’injecteur alignée
Pointe d’injecteur décalée
Support de tubulure d’injecteur
Conditionnement:
1 pièce
Description
Accessoires d’injecteurs avec pointes décalées, à utiliser avec Lionheart FX. Livré avec support de montage en pointe, tubulure, bac d’amorçage et support de tubulure.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pointe d’injecteur alignée |
| À utiliser avec (équipement) | Imageur de cellules vivantes automatisé Lionheart FX |
| À utiliser avec (application) | Imagerie cinétique rapide |