Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour électrodes de pH Orion™
Code produit. 11727767
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Électrode Sure-Flow et de verre standard, Standard Glass Electrode
Électrode de 6 mm, verre
Électrode de 8 mm, verre
Type:
Flacon de stockage pour électrode
Protège-bulbe
Conditionnement:
3 pièces
5 pièces
Code produit. 11727767
Marque: Thermo Scientific™ 910004WA
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez et protégez vos électrodes de pH avec ces accessoires.
Stockez et protégez vos électrodes de pH avec les accessoires Thermo Scientific™ pour électrodes de pH Orion™. Les flacons de stockage protègent et conditionnent les électrodes lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Le protège-bulbe protège le bulbe capteur des électrodes de pH en verre.
Flacons de stockage pour électrodes
  • Peuvent être utilisés avec les électrodes de pH de 6, 8 ou 12mm
Protège-bulbe d'électrode
  • Conçus pour les électrodes de pH en verre
  • À utiliser avec des électrodes de pH standard ou Thermo Scientific™  Orion™  Sure-Flow™ — une extrémité de la protection de l’ampoule s’adapte sur les électrodes standard et l’autre extrémité s’adapte sur les électrodes Sure-Flow sans interférer avec l’action de rinçage Sure-Flow
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacons de stockage pour électrodes
À utiliser avec (équipement) Électrode de 8 mm, verre
Type Flacon de stockage pour électrode
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.