Learn More
Merck Accessoires et pièces de rechange pour porte-filtres en ligne
Accessoire et pièces de rechange pour le porte-filtre en ligne de 47 mm
68.00€ - 220.00€
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10588591
|
Merck
XX4304707 |
Grille de support |
92.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10789201
|
Merck
XX4304702 |
O-Ring |
220.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 15-09-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10089970
|
Merck
XX4304704 |
Hose Adapter |
68.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
10089980
|
Merck
XX4304705 |
Hand Knob |
106.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 04-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Accessoire et pièces de rechange pour le porte-filtre en ligne de 47 mm
Millipore has a broad selection of fittings, adapters, valves, gauges, and tubing that can be used in conjunction with Millipore filtration systems. With stated exceptions, material of construction is Series 300 stainless steel.Tri-Clamp (TC) fittings are referred to by convention as 1 1/2 in., 2 in., etc. 1 1/2 in. TC fittings connect to 1 in. or 1 1/2 in. O.D. tube sizes. 2 in. TC fittings connect to 2 in. O.D. tube size only.Spécification
Non autoclavable | |
Non stérile |