Learn More
Macherey-Nagel™ Accessoires pour colonnes HPLC en acier inoxydable
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Type:
Cône de coupe
Vis de blocage
Vis de borne
à deux voies
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Description
Les colonnes en acier inoxydable sont les plus fréquemment utilisées en HPLC. Ce matériau est résistant à la corrosion, stable à la pression et facile à travailler mécaniquement.
Spécification
Spécification
| Type | à deux voies |
| Couleur | Argent |
| À utiliser avec (application) | Capillaires de connexion |
| Modèle | Raccord de type 1 |
| Quantité d’emballage | 1/boîte |
| Comprend | 2 écrous et ferrules |
| Description | Raccord de type 1 : 100 mm x 1/16 po x 0,25 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |