Learn More
Macherey-Nagel™ Accessoires pour colonnes HPLC en acier inoxydable
Code produit. 10082691 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Type:
Cône de coupe
Vis de blocage
Vis de borne
à deux voies
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10082691
Marque: Macherey-Nagel™ 718582
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessoires Macherey-Nagel™ pour colonnes HPLC en acier inoxydable : bouchons d’extrémité en plastique pour colonne, raccords capillaires (100 mm x 1/16 po x 0,25 mm), écrous 1/16 po pour le raccordement des capillaires et ferrules 1/16.
Les colonnes en acier inoxydable sont les plus fréquemment utilisées en HPLC. Ce matériau est résistant à la corrosion, stable à la pression et facile à travailler mécaniquement.
Spécification
Type Vis de blocage
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Vis de blocage
Quantité d’emballage 4/boîte
À utiliser avec Colonnes HPLC analytiques
Matériau Plastique