Learn More
Thermo Scientific™ Carrousel à tubes, pales de rôtisserie pour tubes de 0.5 ml / 0.8 ml
Code produit. 15208914 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
Pales 0.5 ml/0.8 ml
Pales 50 ml
Palettes de 1,5 ml / 2 ml
Palettes de 10 ml / 15 ml
Palettes de 5 ml / 7 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 15208914
Marque: Thermo Scientific™ 88881007
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces accessoires pour optimiser les performances de votre agitateur rotatif Thermo Scientific™.
Optimisez les performances en utilisant les accessoires Thermo Scientific™ pour carrousel à tubes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité Tubes
Capacité de tube 1,5/2 ml
Type de produit Pale de rôtisserie
Description Palettes de 1,5 ml / 2 ml
À utiliser avec (équipement) Agitateur rotatif / oscillant