Learn More
Miele Professional™ Accessory Booster Pump PLW8636 APLW 881
Code produit. 30533236 Tous les produits Miele Produits
Change view
Click to view available options
Type de rack:
Rec out
Conditionnement:
1 feuille
Code produit. Type de rack unitSize
30533236 Rec out 1 feuille
1 options
Code produit. 30533236
Marque: Miele Professional™ 12426550
Rec in/out water inlet and drain for PLW 8636
  • Rec in/out water inlet and drain for PLW 8636
  • Required in order to pump a medium out of a buffer container
  • For use with an existing on-site recycling tank
  • Can be used with existing on-site container, e.g. IBC tank
  • Installed by Customer Service
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Booster Pump
Type de rack Rec out
À utiliser avec (équipement) Washer-Disinfectors
Quantité 1 Ea.