Learn More
Agilent BioTek Accessoire pour le laveur de microplaque EL406 et le distributeur pour microplaque MultiFlo FX
GREENER_CHOICE
Code produit. 16522302 Tous les produits Agilent BioTek Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
2 distributeurs de pompe à seringue, EL406, Distributeur multimode MultiFlo FX
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16522302
Marque: Agilent BioTek 7183002
Assure la compatibilité avec des solvants organiques
  • Kit de tubulure de distribution et de clapet anti-retour de rechange pour pompe à seringue
  • Compatible avec les solvants organiques (non autoclavables, mais compatibles avec le matériel du module de seringue autoclavable)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) 2 distributeurs de pompe à seringue, EL406, Distributeur multimode MultiFlo FX